Imprimer
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
246950500 246950050
ACRO246950500EA 179 EUR
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
5-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007776
Numéro CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥96.0 %