Imprimer
2-Chloro-5-nitroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15102.22 A15102.36
A15102.22EA 36 EUR
A15102.22 A15102.36
2-Chloro-5-nitroaniline ≥98%
2-Chloro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 117…121 °C
Point éclair: 191 °C (375 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007668
Numéro CAS: 6283-25-6
EINECS: 228-498-7
UN: 2237
ADR: 6.1,III