4-Chloroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₆ClN Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa) Point de fusion: 69…71 °C Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007835 Numéro CAS: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,02136 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2.2 g/l (25 °C) |
Melting Point | 66 - 69 °C |
Molar Mass | 127.57 g/mol |
Bulk Density | 790 kg/m3 |
Boiling Point | 232 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.07 hPa (20 °C) |
Flash Point | 132 °C DIN 51758 |
Density | 1.17 g/cm3 (70 °C) |
pH | 6.9 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 685 °C |