4-Chloroaniline 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆ClN Point d'ébullition: 232 °C (760 mmHg) Point de fusion: 68…72 °C Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007835 Numéro CAS: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,02136 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |