3-Chloroaniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-42-9
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: -10°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 605969
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007765
Formule:
C₆H₆ClN Point d'ébullition: 230 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1,210 Point éclair: 123 °C (253 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007765 Numéro CAS: 108-42-9 EINECS: 203-581-0 UN: 2019 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,2118 |