3-Chloroaniline 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆ClN Point d'ébullition: 230,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: –11 °C Densité: 1,2 g/cm³ Point éclair: 118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007765 Numéro CAS: 108-42-9 EINECS: 203-581-0 UN: 2019 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,02136 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5927 to 1.5947 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |