Imprimer
2-Chloroaniline 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 121 EUR
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Chloroaniline 98+%
2-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 209 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,21 g/cm³
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007656
Numéro CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,02136
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %