2,4-Dichloroaniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 554-00-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 386422
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007661
Formule:
C₆H₅Cl₂N Point d'ébullition: 242 °C Point de fusion: 59…63 °C Densité: 1,567 Point éclair: 149 °C (300 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007661 Numéro CAS: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN: 3442 ADR: 6.1,II |