Imprimer
2,4-Dichloroaniline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 333 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichloroaniline 98%
2,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 242 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 59…63 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007661
Numéro CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %