Imprimer
1-Chloro-2-iodobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-1-iodobenzene
249460050 249460500
ACRO249460050EA 38.7 EUR
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chloro-2-iodobenzène 99%
1-Chloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1,95 g/cm³
Point éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001033
Numéro CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %