Imprimer
1,3-Dichloro-5-iodobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dichloroiodobenzene
A13192.06 A13192.14 A13192.22
A13192.06EA 52.1 EUR
A13192.06 A13192.14 A13192.22
1,3-Dichloro-5-iodobenzène ≥99%
1,3-Dichloro-5-iodobenzène
Purity: 99% CAS No.: 3032-81-3 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 127°/20mm MDL No.: MFCD00001047
Formule: C₆H₃Cl₂I
Point d'ébullition: 127 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001047
Numéro CAS: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3