2,6-Dichloro-4-fluorophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 392-71-2
Molecular Formula: C6H3Cl2FO
Formula Weight: 180.99
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 142°/100mm
Beilstein Reference: 2046856
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010675
Formule:
C₆H₃Cl₂FO Point d'ébullition: 142 °C (100 mmHg) Point de fusion: 47…51 °C Point éclair: 103 °C (217 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010675 Numéro CAS: 392-71-2 UN: 3261 ADR: 8,III |