Imprimer
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 33.5 EUR
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Formule: C₆H₅ClFN
Poids moléculaire: 145.56 g/mol
Point d'ébullition: 227…230 °C
Point de fusion: 44…47 °C
Densité: 1.420
Point éclair: 149 °C (300 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007767
Numéro CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III