Imprimer
2-Chloro-6-fluoroaniline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
355820010 355820050
ACRO355820010EA 63.8 EUR
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Chloro-6-fluoroaniline 99%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Poids moléculaire: 145.56 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1.316 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040309
Numéro CAS: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %