Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2252-51-9
Molecular Formula: C7H4ClFO2
Formula Weight: 174.56
Melting Point: 183-187°
Beilstein Reference: 1946215
Formule:
C₇H₄ClFO₂ Poids moléculaire: 174.56 g/mol Point de fusion: 183…187 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010615 Numéro CAS: 2252-51-9 EINECS: 218-845-0 |