4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 61072-56-8
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 3537705
Formule:
C₇H₄ClFO Point de fusion: 58…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143282 Numéro CAS: 61072-56-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...