2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClFO Point d'ébullition: 92 °C (10 mmHg) Point de fusion: 34…39 °C Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003306 Numéro CAS: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 39 °C |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) |