2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 84194-36-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point:
Formule:
C₇H₄ClFO Point d'ébullition: 118…120 °C (50 mmHg) Point de fusion: 60…63 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042527 Numéro CAS: 84194-36-5 |