Imprimer
1-Chloro-4-fluorobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
A13690.14 A13690.22 A13690.36
A13690.14EA 49.4 EUR
A13690.14 A13690.22 A13690.36
1-Chloro-4-fluorobenzène 98%
1-Chloro-4-fluorobenzène
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 1904542
Formule: C₆H₄ClF
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,228
Point éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000603
Numéro CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
ADR: 3,III