Imprimer
1-Chloro-4-fluorobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
208200250 208200050
ACRO208200250EA 69 EUR
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Chloro-4-fluorobenzène 98%
1-Chloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21,5 °C
Densité: 1,226 g/cm³
Point éclair: 29 °C
Numéro MDL: MFCD00000603
Numéro CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %