1-Chloro-3-fluorobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 625-98-9
Molecular Formula: C6H4ClF
Formula Weight: 130.55
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 2039303
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000569
Formule:
C₆H₄ClF Point d'ébullition: 126…128 °C Densité: 1,224 Point éclair: 20 °C (68 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000569 Numéro CAS: 625-98-9 EINECS: 210-919-0 ADR: 3,II |