4-Chloro-1,3-difluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1435-44-5
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4750
Odour: Aromatic
Melting Point: -26°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 2081077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042569
Formule:
C₆H₃ClF₂ Point d'ébullition: 126…127 °C Point de fusion: –26 °C Densité: 1,353 Point éclair: 32 °C (89 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042569 Numéro CAS: 1435-44-5 ADR: 3,III |