Imprimer
Lancette pour prélèvement sanguin, activée au contact du BD Microtainer®
Fournisseur: BD Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 278 EUR
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Lancette pour prélèvement sanguin, activée au contact du BD Microtainer®
Lancettes
La lancette de prélèvement sanguin activée au contact du BD Microtainer® est un dispositif de sécurité utilisé pour les prélèvements sanguins au doigt.
  • Meilleur confort pour l'utilisateur
  • Activation au contact
  • Procédure simplifiée
Attention: Les prélèvements au doigt ne doivent pas être réalisés chez les enfants de moins d'un an conformément aux directives du CLSI.