Acide 4-chloro-2-nitrobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 6280-88-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Flash Point:
Formule:
C₇H₄ClNO₄ Point de fusion: 142…146 °C Point éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007214 Numéro CAS: 6280-88-2 EINECS: 228-483-5 |