Imprimer
Récipient avec couvercle clipsable
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2580 2585
KART2580EA 302 EUR
KART2580 KART2585
Récipient avec couvercle clipsable
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904