Acide 3-chlorobenzoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 535-80-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Odour: Odourless
Melting Point: 154-160°
Boiling Point: 274-276°
Beilstein Reference: 907218
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00002491
Formule:
C₇H₅ClO₂ Poids moléculaire: 156.57 g/mol Point d'ébullition: 274…276 °C Point de fusion: 154…160 °C Densité: 1.496 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002491 Numéro CAS: 535-80-8 EINECS: 208-618-4 Indice Merck: 13,02142 |