Imprimer
Acide 2,5-dichlorobenzoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 97.8 EUR
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
Acide 2,5-dichlorobenzoïque 97%
Acide 2,5-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 301 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 152…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002416
Numéro CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %