Acide 2,3-dichlorobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 50-45-3
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1946217
Formule:
C₇H₄Cl₂O₂ Point de fusion: 166…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002413 Numéro CAS: 50-45-3 EINECS: 200-039-5 |