Imprimer
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12648.06 A12648.14 A12648.22
A12648.06EA 54.4 EUR
A12648.06 A12648.14 A12648.22
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 939-80-0 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 1639111
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016987
Numéro CAS: 939-80-0
EINECS: 213-364-2