2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 16588-02-6
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1818642
Formule:
C₇H₃ClN₂O₂ Point d'ébullition: 119…122 °C (0,6 mmHg) Point de fusion: 104…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007292 Numéro CAS: 16588-02-6 EINECS: 240-643-6 |