Imprimer
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
A12703.06 A12703.14
A12703.06EA 38.9 EUR
A12703.06 A12703.14
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile ≥98%
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-07-1 Molecular Formula: C7H3ClN2O2 Formula Weight: 182.57 Melting Point: 118-124° Beilstein Reference: 1369781
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 118…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007203
Numéro CAS: 6575-07-1
EINECS: 229-496-9