Imprimer
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L06883.03 L06883.06
L06883.03EA 32.2 EUR
L06883.03 L06883.06
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-11-7 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 2717090 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015546
Formule: C₇H₅ClN₂
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015546
Numéro CAS: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III