Imprimer
2,4-Dichlorobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10113.06 A10113.14
A10113.06EA 47.2 EUR
A10113.06 A10113.14
2,4-Dichlorobenzonitrile ≥98%
2,4-Dichlorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6574-98-7 Molecular Formula: C7H3Cl2N Formula Weight: 172.01 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 637738 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016373
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016373
Numéro CAS: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III