Imprimer
4-Chlorobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 41.4 EUR
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Chlorobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003379
Numéro CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C