Imprimer
4-Chlorobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
A12757.30EA 44.7 EUR
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
4-Chlorobenzaldéhyde ≥98%
4-Chlorobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 104-88-1 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 385858 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003379
Formule: C₇H₅ClO
Poids moléculaire: 140.57 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 45…49 °C
Densité: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003379
Numéro CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III