3,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 247…248 °C Point de fusion: 41…44 °C Point éclair: 135 °C (275 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003351 Numéro CAS: 6287-38-3 EINECS: 228-520-5 UN: 1759 ADR: 8,III |