Imprimer
2-Chlorobenzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
154610010 154610050 154611000 154612500 154615000
ACRO154610010EA 215 EUR
ACRO154610010 ACRO154610050 ACRO154611000 ACRO154612500 ACRO154615000
2-Chlorobenzaldéhyde 99%
2-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 211,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10…11,5 °C
Densité: 1,25 g/cm³
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003304
Numéro CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 % (as chlorobenzoic acid)