2,6-Dichlorobenzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa) Point de fusion: 71…72 °C Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003307 Numéro CAS: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 UN: 3261 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |