Imprimer
Chlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14506.1000 8.14506.2500 8.14506.9030 8.14506.9215
8.14506.1000EA 73.1 EUR
8.14506.1000 8.14506.2500 8.14506.9030 8.14506.9215
Chlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Indice Merck: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 112.56 g/mol
Boiling Point 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.5248 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 11 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 590 °C