Imprimer
Chlorobenzène, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
8023.1000EA 67.7 EUR
8023.1000 8023.2500 8023.9025ST
Chlorobenzène, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Poids moléculaire: 112.56 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Indice Merck: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 1.101 - 1.104
Recorded Boiling Point 132 °C