Imprimer
1,2-Dichlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Dichlorobenzène
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500 8.03238.9065 8.03238.9200
8.03238.0100EA 20.2 EUR
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500 8.03238.9065 8.03238.9200
1,2-Dichlorobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Poids moléculaire: 147 g/mol
Point d'ébullition: 180.5
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.309 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,03081
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Synonyms o-Chlorobenzene
Hill Formula C6H4Cl2
Chemical Formula 1,2-(Cl)2C6H4