Imprimer
1,2-Dichlorobenzène, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02930.1000 1.02930.2500
1.02930.1000EA 95.6 EUR
1.02930.1000 1.02930.2500
1,2-Dichlorobenzène, EMSURE® pour analyses, Supelco®
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 180,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,03081
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Evaporation number 57