Imprimer
1,2-Dichlorobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Dichlorobenzène
A13881.0C A13881.0E A13881.36
A13881.0CEA 317 EUR
A13881.0C A13881.0E A13881.36
1,2-Dichlorobenzène ≥99%
1,2-Dichlorobenzène
Purity: 99% CAS No.: 95-50-1 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5510 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 606078 Merck Reference: 14,3056 UN No.: 1591 MDL No.: MFCD00000535
Formule: C₆H₄Cl₂
Poids moléculaire: 147 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.306
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,03081