Imprimer
Benzoate de phényle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid phenyl ester
162060050 162061000 162065000
162060050.EA 44.4 EUR
162060050. 162061000. 162065000.
Benzoate de phényle 99%
Benzoate de phényle
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Poids moléculaire: 198.22 g/mol
Point d'ébullition: 299
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003072
Numéro CAS: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Indice Merck: 12,07429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g