Imprimer
Perbenzoate de tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl peroxybenzoate, Luperox(R) P, tert-Butyl peroxybenzoate
A17373.14 A17373.22 A17373.36
A17373.14EA 29.6 EUR
A17373.14 A17373.22 A17373.36
Perbenzoate de tert-butyle ≥98%
Perbenzoate de tert-butyle
Purity: 98% CAS No.: 614-45-9 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Sweet Melting Point: 6-8° Boiling Point: 75-76°/0.2mm Beilstein Reference: 1342734 UN No.: 3103 MDL No.: MFCD00008802
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Poids moléculaire: 194.23 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 1.042
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008802
Numéro CAS: 614-45-9
EINECS: 210-382-2
UN: 3103
ADR: 5.2 II