Imprimer
Perbenzoate de tert-butyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl peroxybenzoate, Luperox(R) P, tert-Butyl peroxybenzoate
170142500 170140010
170142500.EA 67.2 EUR
170142500. 170140010.
Perbenzoate de tert-butyle 98%
Perbenzoate de tert-butyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Poids moléculaire: 194.23 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 8
Densité: 1.04 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008802
Numéro CAS: 614-45-9
EINECS: 210-382-2
UN: 3103
ADR: 5.2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
Additional info saponifiable chlorine: 0.035%
GC ≥97.5 %