Imprimer
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 30.1 EUR
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
Formule: C₁₀H₆O₈
Poids moléculaire: 254.15 g/mol
Point d'ébullition: 516
Point de fusion: 272
Densité: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002471
Numéro CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Indice Merck: 12,08188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)