Imprimer
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 39.9 EUR
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique 96%
Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
Formule: C₁₀H₆O₈
Poids moléculaire: 254.15 g/mol
Point d'ébullition: 516
Point de fusion: 281…284.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002471
Numéro CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Indice Merck: 12,08188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %