Acide thiosalicyclique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 147-93-3
Molecular Formula: C7H6O2S
Formula Weight: 154.19
Odour: Stench
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 508507
Merck Reference: 14,9360
MDL No.: MFCD00004836
Formule:
C₇H₆O₂S Point d'ébullition: 230 °C (0,02 mmHg) Point de fusion: 165…168 °C Densité: 1,49 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004836 Numéro CAS: 147-93-3 EINECS: 205-704-3 UN: 3335 ADR: 9, Indice Merck: 14,9360 |