Imprimer
Acide 2-phénoxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 78.5 EUR
A10515.14 A10515.22
Acide 2-phénoxybenzoïque ≥98%
Acide 2-phénoxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…115 °C
Densité: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002429
Numéro CAS: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5